Print…
Dicromato de amônio ≥99.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
13444.36 13444.A3
13444.36EA 99.9 EUR
13444.36 13444.A3
Dicromato de amônio ≥99.5% ACS
Dicromato de amónio
Purity: 99.5% min CAS No.: 7789-09-5 Molecular Formula: (NH4)2Cr2O7 Formula Weight: 252.10 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,515 UN No.: 1439 MDL No.: MFCD00010879
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography, manufacturing of pigments
Fórmula: (NH₄)₂Cr₂O₇
Ponto de Fusão: 170 °C (decomposição)
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010879
Número CAS: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119661563-36-0000
Merck Index: 14,515