Hidrogenocarbonato de amónio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18566.0E
A18566.36
A18566.0EEA
71.3
EUR
A18566.0E
A18566.36
Hidrogenocarbonato de amónio ≥98%
Ammonium hydrogen carbonate
Purity: 98%
CAS No.: 1066-33-7
Molecular Formula: (NH4)HCO3
Formula Weight: 79.06
Odour: Like ammonia
Melting Point: ca 60° dec.
Beilstein Reference: 4329606
Merck Reference: 14,497
MDL No.: MFCD00012138
Fórmula:
NH₄HCO₃ Ponto de Fusão: ∼ 60 °C (decomposição) Densidade: 1,586 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012138 Número CAS: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Merck Index: 14,497 |