Print…
Hidrogenocarbonato de amônio 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 26.9 EUR
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Hidrogenocarbonato de amônio 98%, puro
Ammonium hydrogen carbonate
Fórmula: NH₄HCO₃
Ponto de Fusão: 105 °C (decomposição)
Densidade: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012138
Número CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)