Print…
Carbonato de amônia, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21217.295EA 64.9 EUR
21217.295 21217.260
Carbonato de amônia, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Carbonato de amónia
Mistura aproximadamente equimolar de carbamato de amônio (NH4CO2NH2) e NH4HCO3
Fórmula: (NH₄)₂CO₃
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,500 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010890
Número CAS: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Encomendar
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm