Print…
Carbonato de amônia, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.59504.0250 1.59504.1000
1.59504.0250EA 38.2 EUR
1.59504.0250 1.59504.1000
Carbonato de amônia, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Carbonato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂CO₃
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010890
Número CAS: 10361-29-2
EINECS: 233-786-0
Merck Index: 13,00508
Encomendar
Assay (acidimetric, NH₃) ≥ 30.0 %
Identity passes test
Description white crystals
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfur compounds (as SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Non-volatile matter ≤ 0.01 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur. passes test