Carbonato de amônia (∼30% NH₃ )
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13955.0B
A13955.0I
A13955.0BEA
41.3
EUR
A13955.0B
A13955.0I
Carbonato de amônia (∼30% NH₃ )
Carbonato de amónia
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Fórmula:
(NH₄)₂CO₃ Ponto de Fusão: 60 °C (sublimação) Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010890 Número CAS: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 14,508 |