Carbonato de amônia ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Fórmula:
(NH₄)₂CO₃ Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010890 Número CAS: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 14,508 |