Print…
Carbonato de amônia ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
401130010 401130250 401130025
ACRO401130010EA 124 EUR
ACRO401130010 ACRO401130250 ACRO401130025
Carbonato de amônia ACS
Carbonato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂CO₃
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010890
Número CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Encomendar
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration excess HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %