Print…
Carbonato de amônia, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
390290010 390290025
ACRO390290010EA 43.5 EUR
ACRO390290010 ACRO390290025
Carbonato de amônia, extra puro
Carbonato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂CO₃
Ponto de Fusão: 58 °C (decomposição)
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010890
Número CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Encomendar
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤100 ppm
Titration with HCl ≥30.5 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm