Print…
Carbonato de amônia para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
196650010 196655000 196651000 196650025
ACRO196650010EA 82.2 EUR
ACRO196650010 ACRO196655000 ACRO196651000 ACRO196650025
Carbonato de amônia para análise
Carbonato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂CO₃
Ponto de Fusão: 58 °C (decomposição)
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010890
Número CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Encomendar
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration with HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm