Cloreto de amônio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254134-100G
254134-25G
254134-5G
SIAL254134-100GEA
584
EUR
SIAL254134-100G
SIAL254134-25G
SIAL254134-5G
Cloreto de amônio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de amónio
Fórmula:
NH₄Cl Ponto de Fusão: 335 °C Densidade: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011420 Número CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |