Print…
Cloreto de amônio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Ammonium muriate, Salmiac
21235.297EA 32.7 EUR
21235.297 21235.366 21235.468
Cloreto de amônio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de amónio
Fórmula: NH₄Cl
Peso Molecular: 53.49 g/mol
Ponto de Fusão: 335
Densidade: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011420
Número CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
ALCANCE: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.9 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm