Print…
Cloreto de amônio, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: Ammonium muriate, Salmiac
1.01142.5000 1.01142.9025
1.01142.5000EA 390 EUR
1.01142.5000 1.01142.9025
Cloreto de amônio, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Cloreto de amónio
Fórmula: NH₄Cl
Peso Molecular: 53.49 g/mol
Ponto de Fusão: 335
Densidade: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011420
Número CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM