Print…
Cloreto de amônio ≥99.5% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0621-1KGEA 148 EUR
0621-1KG 0621-2.5KG 0621-500G
Cloreto de amônio ≥99.5% ACS
Cloreto de amónio
Fórmula: NH₄Cl
Ponto de Fusão: 335 °C
Densidade: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011420
Número CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Calcium <0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0002%
Magnesium ≤0.0005%
pH (5%, water) @25 °C 4.5 – 5.5
Phosphate ≤0.0002%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.002%