Cloreto de amônio 99,5 ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ammonium muriate, Salmiac
40193.A1
40193.A7
40193.A1EA
77.8
EUR
40193.A1
40193.A7
Cloreto de amônio 99,5 ACS
Cloreto de amónio
Purity: 99.5% min
CAS No.: 12125-02-9
Molecular Formula: NH4Cl
Formula Weight: 53.49
Physical Form: Crystalline
Density: ≈1.53
Refractive Index: 1.642
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 340° subl.
Merck Reference: 14,509
MDL No.: MFCD00011420
Fórmula:
NH₄Cl Peso Molecular: 53.49 g/mol Ponto de Fusão: 340 °C (sublimação) Densidade: 1.53 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011420 Número CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 14,509 |