Print…
Cloreto de amônio 99,5
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ammonium muriate, Salmiac
12361.36 12361.A3
12361.36EA 48.1 EUR
12361.36 12361.A3
Cloreto de amônio 99,5
Cloreto de amónio
Purity: 99.5% min CAS No.: 12125-02-9 Molecular Formula: NH4Cl Formula Weight: 53.49 Physical Form: Granular Density: ≈1.53 Refractive Index: 1.642 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 340° subl. Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol. Insoluble in acetone, ether, ethyl acetate. Merck Reference: 14,509 MDL No.: MFCD00011420
As a flux in galvanizing steel sheet, in batteries, to clean soldering irons, analytical lab reagent, in washing powders, electroplating, lustering cotton
Fórmula: NH₄Cl
Peso Molecular: 53.49 g/mol
Ponto de Fusão: 340 °C (sublimação)
Densidade: 1.53 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011420
Número CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM