Cloreto de amônio 99,999 Metals basis, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ammonium muriate, Salmiac
10632.18
10632.30
10632.A1
10632.18EA
103
EUR
10632.18
10632.30
10632.A1
Cloreto de amônio 99,999 Metals basis, Puratronic®
Cloreto de amónio
Purity: 99.999%
CAS No.: 12125-02-9
Molecular Formula: NH4Cl
Formula Weight: 53.49
Physical Form: Powder
Density: ≈1.53
Refractive Index: 1.642
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 340° subl.
Merck Reference: 14,509
MDL No.: MFCD00011420
Fórmula:
NH₄Cl Peso Molecular: 53.49 g/mol Ponto de Fusão: 340 °C (sublimação) Densidade: 1.53 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011420 Número CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 14,509 |