Print…
Cloreto de amônio 99.6% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ammonium muriate, Salmiac
423280010 423280050 423285000
ACRO423280010EA 69.2 EUR
ACRO423280010 ACRO423280050 ACRO423285000
Cloreto de amônio 99.6% ACS
Cloreto de amónio
Fórmula: NH₄Cl
Peso Molecular: 53.49 g/mol
Ponto de Fusão: 340 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011420
Número CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentimetric ≥99.5 %
Residue after ignition ≤0.01 %
pH 4.5 to 5.5 (5 % at 25.0°C)
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %