Print…
Cloreto de amônio 99.5%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ammonium muriate, Salmiac
199970010 199975000 199970050 199970250
ACRO199970010EA 68.7 EUR
ACRO199970010 ACRO199975000 ACRO199970050 ACRO199970250
Cloreto de amônio 99.5%, extra_pure
Cloreto de amónio
Fórmula: NH₄Cl
Peso Molecular: 53.49 g/mol
Ponto de Fusão: 340 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011420
Número CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.5 %
Sulfated ash ≤0.01 %
pH 4.5 to 5.5 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %