Print…
Brometo de amónia, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
MQ300
1.01125.1000 1.01125.9025
1.01125.1000EA 142 EUR
1.01125.1000 1.01125.9025
Brometo de amónia, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Brometo de amónia
Fórmula: H₄BrN
Peso Molecular: 97.94 g/mol
Ponto de Fusão: 542
Densidade: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011419
Número CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505
Encomendar
Solubility 742 g/l (20 °C)
Melting Point 542 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 97.94 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (198 °C)
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (50 g/l, H2O, 25 °C)