Brometo de amónia ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
A16258.0CEA
923
EUR
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
Brometo de amónia ≥99%
Brometo de amónia
Purity: 99%
CAS No.: 12124-97-9
Molecular Formula: NH4Br
Formula Weight: 97.97
Melting Point: 452° subl.
Merck Reference: 14,505
MDL No.: MFCD00011419
Fórmula:
H₄BrN Densidade: 2,429 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011419 Número CAS: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 14,505 |