Brometo de amónia ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12981.06
12981.14
12981.22
12981.06EA
45.2
EUR
12981.06
12981.14
12981.22
Brometo de amónia ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Brometo de amónia
Purity: 99.999%
CAS No.: 12124-97-9
Molecular Formula: NH4Br
Formula Weight: 97.97
Physical Form: Crystalline
Density: 2.429
Appearance: White
Melting Point: 452° subl.
Merck Reference: 14,505
MDL No.: MFCD00011419
Fórmula:
H₄BrN Densidade: 2,429 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011419 Número CAS: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 14,505 |