Print…
Ammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
223727-100G 223727-500G
SIAL223727-100GEA 32 EUR
SIAL223727-100G SIAL223727-500G
Ammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluoroborate
Fórmula: H₄BF₄N
Peso Molecular: 104.84 g/mol
Ponto de Fusão: 510
Densidade: 1.87 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD06245785
Número CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4