Ammonium tetrafluoroborate ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
44055.06
44055.14
44055.22
44055.06EA
43.7
EUR
44055.06
44055.14
44055.22
Ammonium tetrafluoroborate ≥99.999% (baseado em metais)
Ammonium tetrafluoroborate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13826-83-0
Molecular Formula: NH4BF4
Formula Weight: 104.84
Physical Form: Crystalline
Density: 1.871
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 220° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD06245785
Fórmula:
H₄BF₄N Peso Molecular: 104.84 g/mol Ponto de Fusão: 220 °C (sublimação) Densidade: 1.871 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06245785 Número CAS: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN: 3260 ADR: 8 III |