Print…
Ammonium tetrafluoroborate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
11488.36 11488.A3
11488.36EA 66.7 EUR
11488.36 11488.A3
Ammonium tetrafluoroborate ≥97%
Ammonium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 13826-83-0 Molecular Formula: NH4BF4 Formula Weight: 104.84 Physical Form: Powder Density: 1.871 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 220° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD06245785
Fórmula: H₄BF₄N
Peso Molecular: 104.84 g/mol
Ponto de Fusão: 220 °C (sublimação)
Densidade: 1.871
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245785
Número CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
ADR: 8 III