Print…
Ammonium tetrafluoroborate 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 22.2 EUR
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Ammonium tetrafluoroborate 99%, puro
Ammonium tetrafluoroborate
Fórmula: H₄BF₄N
Peso Molecular: 104.84 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C (sublimação)
Densidade: 1.87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245785
Número CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %