Print…
Tetraphenylphosphonium iodide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11539.06 A11539.14 A11539.22
A11539.06EA 62.6 EUR
A11539.06 A11539.14 A11539.22
Tetraphenylphosphonium iodide ≥98%
Tetraphenylphosphonium iodide
Purity: 98+% CAS No.: 2065-67-0 Molecular Formula: (C6H5)4PI Formula Weight: 466.31 Melting Point: 345-350° Beilstein Reference: 3922216
Fórmula: C₂₄H₂₀IP
Ponto de Fusão: 345…350 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011917
Número CAS: 2065-67-0
EINECS: 218-179-0