Print…
Tetraphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
218790-10G 218790-50G 218790-5G
SIAL218790-10GEA 121 EUR
SIAL218790-10G SIAL218790-50G SIAL218790-5G
Tetraphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
Tetraphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₄H₂₀ClP
Peso Molecular: 374.85 g/mol
Ponto de Fusão: 275…278 °C
Número MDL : MFCD00011916
Número CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3