Print…
Tetraphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
218782-100G 218782-25G
SIAL218782-100GEA 386 EUR
SIAL218782-100G SIAL218782-25G
Tetraphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetraphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₄H₂₀BrP
Peso Molecular: 419.3 g/mol
Ponto de Fusão: 299…300 °C
Número MDL : MFCD00011915
Número CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4