Print…
Tetraphenylphosphonium bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
204020050 204020250 204021000
ACRO204020050EA 24.2 EUR
ACRO204020050 ACRO204020250 ACRO204021000
Tetraphenylphosphonium bromide 99%
Tetraphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₄H₂₀BrP
Peso Molecular: 419.3 g/mol
Ponto de Fusão: 295…299 °C
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011915
Número CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %