Print…
Triphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
93092-250G 93092-1KG
SIAL93092-250GEA 122 EUR
SIAL93092-250G SIAL93092-1KG
Triphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₁₅P
Ponto de ebulição: 377 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003043
Número CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873