Print…
Triphenylphosphine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
8.08270.0005EA 23.6 EUR
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
Triphenylphosphine para síntese, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₁₅P
Ponto de ebulição: 377 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003043
Número CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Encomendar
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 78.5 - 81.5 °C
Molar Mass 262.29 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 195 - 205 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (88 °C)
Flash Point 182 °C
Density 1.194 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C