Triphenylphosphine 99%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L02502.18
L02502.30
L02502.0B
L02502.18EA
28.5
EUR
L02502.18
L02502.30
L02502.0B
Triphenylphosphine 99%, pó
Triphenylphosphine
Purity: 99%
CAS No.: 603-35-0
Molecular Formula: (C6H5)3P
Formula Weight: 262.29
Flash Point: 181°(358°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 610776
Merck Reference: 14,9743
MDL No.: MFCD00003043
Fórmula:
C₁₈H₁₅P Ponto de ebulição: 360 °C Ponto de Fusão: 79…81 °C Densidade: 1,200 Ponto de Inflamação: 181 °C (358 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003043 Número CAS: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Merck Index: 14,9743 |