Print…
Triphenylphosphine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 186 EUR
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Triphenylphosphine 99%
Triphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₁₅P
Ponto de ebulição: 377 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 78,5…81.5 °C
Densidade: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003043
Número CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %