Print…
Triphenylarsine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T81906-100G T81906-25G T81906-5G
SIALT81906-100GEA 539 EUR
SIALT81906-100G SIALT81906-25G SIALT81906-5G
Triphenylarsine, Sigma-Aldrich®
Triphenylarsine
Fórmula: C₁₈H₁₅As
Ponto de ebulição: ∼360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002994
Número CAS: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN: 3465
ADR: 6.1,III