Print…
Triphenylarsine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08653.0025 8.08653.0005
8.08653.0025EA 158 EUR
8.08653.0025 8.08653.0005
Triphenylarsine para síntese, Sigma-Aldrich®
Triphenylarsine
Fórmula: C₁₈H₁₅As
Ponto de ebulição: ∼360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002994
Número CAS: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 61 °C
Molar Mass 306.24 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) (decomposition)
Flash Point 265 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)