Triphenylarsine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03616.06
L03616.14
L03616.06EA
36
EUR
L03616.06
L03616.14
Triphenylarsine ≥97%
Triphenylarsine
Purity: 97%
CAS No.: 603-32-7
Molecular Formula: C18H15As
Formula Weight: 306.24
Flash Point: 265°(509°F)
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 1842037
UN No.: 3465
MDL No.: MFCD00002994
Fórmula:
C₁₈H₁₅As Ponto de ebulição: 360 °C Ponto de Fusão: 58…62 °C Densidade: 1,306 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 265 °C (509 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002994 Número CAS: 603-32-7 EINECS: 210-032-9 UN: 3465 ADR: 6.1,II |