Print…
Triphenylantimony, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Triphenylstibine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T81809-100G T81809-25G
SIALT81809-100GEA 108 EUR
SIALT81809-100G SIALT81809-25G
Triphenylantimony, Sigma-Aldrich®
Triphenylantimony
Fórmula: C₁₈H₁₅Sb
Ponto de ebulição: 377 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (12 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003000
Número CAS: 603-36-1
EINECS: 210-037-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III