Print…
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 83.3 EUR
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 145…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008542
Número CAS: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %