Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15372.03
A15372.06
A15372.14
A15372.03EA
41.2
EUR
A15372.03
A15372.06
A15372.14
Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+%
CAS No.: 6224-63-1
Molecular Formula: C21H21P
Formula Weight: 304.37
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 658863
Fórmula:
C₂₁H₂₁P Ponto de Fusão: 99…101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008532 Número CAS: 6224-63-1 EINECS: 228-312-4 |