Print…
Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
287822-10G 287822-1G
SIAL287822-10GEA 510 EUR
SIAL287822-10G SIAL287822-1G
Tris(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de ebulição: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Ponto de Fusão: 125.5
Número MDL : MFCD00008514
Número CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9