Print…
Tris(2-methylphenyl)phosphine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41817.0001 8.41817.0010
8.41817.0001EA 53.7 EUR
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-methylphenyl)phosphine para síntese, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de ebulição: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Ponto de Fusão: 125.5
Número MDL : MFCD00008514
Número CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Encomendar
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)