Print…
Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
A12093.06 A12093.03 A12093.14
A12093.06EA 136 EUR
A12093.06 A12093.03 A12093.14
Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+% CAS No.: 6163-58-2 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 661212
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de ebulição: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Ponto de Fusão: 122…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008514
Número CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9