Print…
Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
422320050 422320010 422320250
ACRO422320050EA 161 EUR
ACRO422320050 ACRO422320010 ACRO422320250
Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de Fusão: 126…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008514
Número CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %