Print…
Diphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
252964-10G 252964-50G
SIAL252964-10GEA 176 EUR
SIAL252964-10G SIAL252964-50G
Diphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphine
Fórmula: C₁₂H₁₁P
Peso Molecular: 186.19 g/mol
Número MDL : MFCD00003040
Número CAS: 829-85-6
EINECS: 212-591-4
UN: 2845
ADR: 4.2 I