Print…
Chlorodiphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C39601-100G C39601-25G C39601-500G
SIALC39601-100GEA 211 EUR
SIALC39601-100G SIALC39601-25G SIALC39601-500G
Chlorodiphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorodiphenylphosphine
Fórmula: C₁₂H₁₀ClP
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000529
Número CAS: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II