Print…
Chlorodiphenylphosphine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
347300050 347300250 347301000 347305000
ACRO347300050EA 22.2 EUR
ACRO347300050 ACRO347300250 ACRO347301000 ACRO347305000
Chlorodiphenylphosphine 98%
Chlorodiphenylphosphine
Fórmula: C₁₂H₁₀ClP
Ponto de ebulição: 320 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 14 - 16 °C
Densidade: 1,229 g/cm³
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000529
Número CAS: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %