Dichloro(phenyl)phosphine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
A10284.0BEA
308
EUR
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
Dichloro(phenyl)phosphine ≥97%
Dichloro(phenyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 644-97-3
Molecular Formula: C6H5Cl2P
Formula Weight: 178.99
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5980
Odour: Pungent
Melting Point: -51°
Boiling Point: 99-101°/11mm
Beilstein Reference: 508189
UN No.: 2798
MDL No.: MFCD00000528
Fórmula:
C₆H₅Cl₂P Peso Molecular: 178.98 g/mol Ponto de ebulição: 99…101 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: –51 °C Densidade: 1.319 Ponto de Inflamação: 102 °C (215 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000528 Número CAS: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 UN: 2798 ADR: 8 II |