Print…
Nitronium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
366153-25G 366153-5G
SIAL366153-25GEA 410 EUR
SIAL366153-25G SIAL366153-5G
Nitronium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Nitronium tetrafluoroborate
Fórmula: BF₄NO₂
Ponto de Fusão: 260 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011432
Número CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8,II