Print…
Nitronium tetrafluoroborate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitryl tetrafluoroborate
B20167.06 B20167.14 B20167.22
B20167.06EA 73.3 EUR
B20167.06 B20167.14 B20167.22
Nitronium tetrafluoroborate 96%
Nitronium tetrafluoroborate
Purity: 96% CAS No.: 13826-86-3 Molecular Formula: BF4NO2 Formula Weight: 132.81 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 240° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011432
Fórmula: BF₄NO₂
Peso Molecular: 132.81 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição)
Densidade: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011432
Número CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8 II